Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
RDD013
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,2-bis(idrossimetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanolo, 2-bis(2-idrossietil)ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, Bis(2-idrossietil)ammino-tris(idrossimetil)metano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Beilstein:
2205275
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98.0%
Stato
crystalline powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
Intervallo di pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilità
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trizma® base Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1503
Trizma® base
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.