Merck
Tutte le immagini(7)
Key Documents
B6755
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS propano
≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
1,3-Bis[tris(idrossi-metil)metil-ammino]propano, 2,2′-(propan-1,3-diilbis(azandiil))bis(2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo), 1,3-Bis[tris(idrossimetil)metilammino] propano
About This Item
Formula condensata:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Beilstein:
1786109
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Intervallo di pH utile
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
Punto di fusione
164-165 °C (lit.)
Solubilità
water: 30 % (w/w), clear, colorless
Densità
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
Compatibilità
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tampone Bis-Tris propano, noto anche come BTP, è un tampone biochimico zwitterionico utilizzato per la regolazione del pH in varie applicazioni di laboratorio, in particolare nell′ambito della biologia molecolare, della biochimica e delle tecniche elettroforetiche. Il suo ampio intervallo di azione, che va da pH 6,3 a pH 9,5, è dovuto al valore delle sue due pKa, pari a 6,8 (pKa1) e 9,0 (pKa2), tra di loro ravvicinate. Un intervallo così esteso fa di questo tampone una soluzione versatile per il controllo della stabilità del pH in una varietà di esperimenti.
In più, il BIS-Tris propano è una sostanza tampone idrosolubile che riveste un ruolo cruciale nell′aumentare la stabilità e l′attività degli enzimi di restrizione. La sua capacità tamponante è particolarmente utile negli esperimenti che richiedono un livello di pH che si collochi nell′intervallo di pH 6-7. In confronto al tampone Tris, che è dotato di una capacità tampone limitata sotto pH 7,5 e manifesta variazioni significative di pKa al variare della temperatura, il Bis-Tris propano si rivela una scelta migliore. Questo tampone trova inoltre applicazione in combinazione con una soluzione tampone di acido cloridrico per stabilizzare il difosfato di farnesile, in particolare quanto isolato da ceppi di Saccharomyces cerevisiae. Inoltre, può fungere da ligando e formare idrossocomplessi dinucleari con lantanidi trivalenti.
Applicazioni
Il Bis-Tris propano è stato impiegato nei seguenti studi:
  • come tampone per indagare l′influenza di anioni con proprietà nucleofile variabili sull′autossidazione dell′ossimioglobina (MbO2).
  • nella purificazione della proteina legante il glucosio da membrane del Sulfolobus solfataricus.
  • come tampone durante la mineralizzazione di GeO2.
  • come componente di un tampone in uno studio nell′ambito della ricerca sull′ambiente.
  • come componente di un tampone per mantenere condizioni di pH ottimali nel corso della purificazione e della preparazione di enzimi ingegnerizzati.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
  • Altamente solubile in acqua
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
BICINE ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
BICINE
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
CHES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C2885
CHES
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
S V Albers et al.
Journal of bacteriology, 181(14), 4285-4291 (1999-07-10)
The archaeon Sulfolobus solfataricus grows optimally at 80 degrees C and pH 2.5 to 3.5 on carbon sources such as yeast extracts, tryptone, and various sugars. Cells rapidly accumulate glucose. This transport activity involves a membrane-bound glucose-binding protein that interacts
Y Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10272-10275 (1981-10-25)
In the presence of a salt in an excess amount, the oxidation of native MbO2 was enhanced considerably above the normal autoxidation in buffr alone with the formation of the corresponding MetMb . anion complex. This anion-induced oxidation of MbO2
Engineering the Organophosphorus Acid Anhydrolase Enzyme for Increased Catalytic Efficiency and Broadened Stereospecificity on Russian VX
Daczkowski CM et al.
Biochemistry, 54, 6423-6433 (2015)
Estefania Boix et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16902-16910 (2014-10-11)
We demonstrate the use of silk based proteins to control the particle/crystallite size during GeO2 formation, using a bio-mimetic approach at circumneutral pH and ambient temperature. Multicrystalline GeO2 was prepared from germanium tetraethoxide (TEOG) in the presence of different silk-based
Elisabeth Dohmann Chang et al.
Environmental science & technology, 55(10), 6848-6856 (2021-03-17)
Water pH is predicted to affect the uptake of ionizable pharmaceuticals in fish. The current study used an in vitro primary fish gill cell culture system to assess the effect of pH values in the range of 4.5-8.75 on the