Passa al contenuto
14879
BIS-TRIS
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
2,2-bis(idrossimetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanolo, 2-bis(2-idrossietil)ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, Bis(2-idrossietil)ammino-tris(idrossimetil)metano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-237-7
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.3%
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
BIS-TRIS can be used to study biological buffers. BIS-TRIS has been used in a study that synthesized ferritin grafted with temperature-responsive poly(N-isopropylacrylamide) (PIPAAm-ferritin) by a coupling reaction using PIPAAm and ferritin for obtaining stimuli-responsive biomaterials. BIS-TRIS has also been used in a study that synthesized and described the photochemical properties of oligo- ortho –azobenzenes.
Other Notes
Effective buffer for the assay of creatine kinase; Effectively protects hemoglobin during freeze-drying; Catholyte in IEF of 2-D gel electrophoresis.
Easily compare specifications for BIS-TRIS products with the BIS-TRIS specification table.
Effective buffer for the assay of creatine kinasecitation; Effectively protects hemoglobin during freeze-drying Catholyte in IEF of 2-D gel electrophoresis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)