R9133
Siero
Sinonimo/i:
Serum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Sterilità
non-sterile
contiene
preservative
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- immunohistochemistry (IHC)
- α-toxin neutralization experiments (1:200)
- indirect immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.