R3255
13-cis-Retinoic acid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Isotretinoin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
yellow to yellow-orange
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS2(4843) , RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.