Documenti fondamentali
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Sinonimo/i:
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
Scegli un formato
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 441.00
CHF 113.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 441.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 113.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)