SML0172
Cercosporamide from Cercosporidium henningsii
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Dibenzofurancarboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Solubilità
chloroform: 1 mg/mL
ethyl acetate: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL (Solution in DMSO is unstable and thus should be freshly prepared.)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H13NO7/c1-5(18)10-7(20)4-9-16(2,14(10)22)12-8(21)3-6(19)11(15(17)23)13(12)24-9/h3-4,19-21H,1-2H3,(H2,17,23)/t16-/m1/s1
GEWLYFZWVLXQME-MRXNPFEDSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?