Documenti fondamentali
PZ0036
Sigma-Aldrich
Rucaparib camsylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-Pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one camsylate
Scegli un formato
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 405.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 405.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18FN3O · C10H16O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.66
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
InChI
1S/C19H18FN3O.C10H16O4S/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24);7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10-/m.1/s1
INBJJAFXHQQSRW-STOWLHSFSA-N
Azioni biochim/fisiol
PARP Inhibitor; anticancer agent
Rucaparib is an inhibitor of the DNA repair enzyme poly-ADP ribose polymerase-1 (PARP-1). It has been found to have anticancer activity in a number of cancers and has been approved for treatment of previously treated, BRCA-mutant ovarian cancer.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yaroslava Karpova et al.
Biochemical pharmacology, 167, 149-162 (2019-03-19)
In our previous studies of the molecular mechanisms of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1)-mediated transcriptional regulation we identified a novel class of PARP-1 inhibitors targeting the histone-dependent route of PARP-1 activation. Because histone-dependent activation is unique to PARP-1, non-NAD-like PARP-1 inhibitors