C2107
Acido (1S)-(+)-10-canfor-solfonico
99%
Sinonimo/i:
Acido (+)-canfor-10-solfonico (β), Acido (1S)-canfor-10-solfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
196-200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges