165350
PARP Inhibitor I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
PARP Inhibitor I, 3-ABA, 3-Aminobenzamide
Scegli un formato
CHF 45.70
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 45.70
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - CU8992000
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PARP
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
WGK 3