PZ0002
Maraviroc
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK-427857
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]-15/D
Colore
white
Solubilità
DMSO: >30 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)c1nnc(C)n1[C@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5
InChI
1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1
GSNHKUDZZFZSJB-QYOOZWMWSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCR5(1234)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.