341205
Etoposide
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Etoposide, VP-16
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Etoposide, A cell-permeable derivative of podophyllotoxin that acts as a topoisomerase II inhibitor (IC₅₀ = 59.2 µM) has major activity against a number of tumors, including germ cell neoplasms, small cell lung cancer, and malignant lymphoma.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
topoisomerase 2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Terada, T., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 1689.
Wazniak, A.J., et al. 1991. J. Clin. Oncol.9, 70.
Einhorn, L.H., et al. 1988. J. Clin. Oncol.6, 451.
Issel, B.F. 1982. Cancer Chemother. Pharmacol.7, 73.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.