Vai a
SML0711
RS504393
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Methyl-1′-[2-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-piperidin]-2(1H)-one, RS-504393
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 142.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 478.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H27N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.50
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 142.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCC4(OC(=O)Nc5c4cc(cc5)C)CC3)CCc1nc([o]c1C)c2ccccc2
InChI
1S/C25H27N3O3/c1-17-8-9-22-20(16-17)25(31-24(29)27-22)11-14-28(15-12-25)13-10-21-18(2)30-23(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,16H,10-15H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI key
ODNICNWASXKNNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
RS504393 has been used in mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist.
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist. RS504393 inhibits MCP-1 chemotaxis and ischemia-reperfusion injury in kidneys.
RS504393 helps to increase the analgesic potency of morphine and buprenorphine in neuropathic rats. RS504393 has the ability to block the upregulation of pronociceptive factors, like IL-1 (interlukin 1) β, IL-18 (interlukin 18), IL-6 (interlukin 6) and inducible nitric oxide synthase (iNOS), that are induced by chronic constriction injury (CCI).
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0803SML0421SML0213
RS504393 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0711
RS504393
VUF10661 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0803
VUF10661
SB265610 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0421
SB265610
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)