Vai a
SML1796
Atazanavir
≥98% (HPLC), HIV protease inhibitor, powder
Sinonimo/i:
1,14-Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate, BMS-232632
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 677.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H52N6O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.86
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Atazanavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -41 to -49°, c = 0.1 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N[C@H]([C@H](CN(CC1=CC=C(C2=NC=CC=C2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)O)CC3=CC=CC=C3)=O)OC
InChI
1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47)/t29-,30-,31+,32+/m0/s1
InChI key
AXRYRYVKAWYZBR-GASGPIRDSA-N
General description
Atazanavir inhibits the cleavage of gag and gag-pol polyproteins in human immunodeficiency virus. It is absorbed and metabolized by cytochrome P450 present in the liver. It has minimal side effects and has no effect on insulin sensitivity and serum lipid profile.
Biochem/physiol Actions
Atazanavir is an antiviral HIV protease inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0002064SML2308PHR3002
Atazanavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1796
Atazanavir
Atazanavir Sulfate pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3002
Atazanavir Sulfate
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥95% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)