P7425
Tetraethylene glycol monodecyl ether
~97% (GC)
Sinonimo/i:
C10E4, Decyl tetraethylene glycol ether, Decyltetraglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
~97% (GC)
PM
334.49 g/mol
P. eboll.
288-290 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-20-13-15-22-17-18-23-16-14-21-12-10-19/h19H,2-18H2,1H3
ASMWIUUCZFNLHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves