Documenti fondamentali
P6915
Sigma-Aldrich
Phosphocreatine disodium salt hydrate
~98% (enzymatic)
Sinonimo/i:
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Formula condensata:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.08 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
~98% (enzymatic)
Impurezze
<0.02% free creatine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Confezionamento
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)