P5864
Proteoglycan from bovine nasal septum
chromatographically purified
Sinonimo/i:
Bovine Proteoglycan, Nasal Proteoglycan
Origine biologica
bovine nasal septum
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... PRG4(280867)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.