P4514
Acido fenilacetico
Sinonimo/i:
αAcido -tolilico, αAcido -toluico, Acido benzeneacetico, PAA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 97 °C)
Disponibilità
not available in Japan
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da