Key Documents
W287806
Sigma-Aldrich
Acido fenilacetico
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
αAcido -tolilico, αAcido -toluico, Acido benzeneacetico, PAA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
2878
Beilstein:
1099647
Numero CE:
N° CoE:
672
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.038
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
~4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 97 °C)
Saggio
≥99%
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; honey; floral; sweet
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido fenilacetico è un acido volatile contenuto nell′aceto balsamico e nella polvere di cacao.
Applicazioni
  • In Acinetobacter, la via catabolica dell'acido fenilacetico regola le risposte agli antibiotici e allo stress ossidativo. Questo studio descrive in dettaglio la via catabolica dell'acido fenilacetico nell'Acinetobacter e le sue funzioni di regolazione nella resistenza agli antibiotici e nella risposta allo stress ossidativo, evidenziandone l'importanza biochimica (Hooppaw et al., 2022).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetaldeide FG
Sigma-Aldrich
W200303
Acetaldeide
Piperidina ≥99%, FG
Sigma-Aldrich
W290820
Piperidina
Thin-layer high-vacuum distillation to isolate volatile flavour compounds of cocoa powder.
Krings U, et al.
European Food Research and Technology, 223(5), 675-675 (2006)
Solid?phase extraction method for determination of volatile compounds in traditional balsamic vinegar.
Duran Guerrero E, et al.
Journal of Separation Science, 31(16?17), 3030-3036 (2008)
Gustav Nyström et al.
Nature communications, 6, 7259-7259 (2015-05-30)
Traditional thin-film energy-storage devices consist of stacked layers of active films on two-dimensional substrates and do not exploit the third dimension. Fully three-dimensional thin-film devices would allow energy storage in bulk materials with arbitrary form factors and with mechanical properties
D C Singleton et al.
Oncogene, 34(36), 4713-4722 (2014-12-09)
Hypoxia is a common feature of locally advanced breast cancers that is associated with increased metastasis and poorer survival. Stabilisation of hypoxia-inducible factor-1α (HIF1α) in tumours causes transcriptional changes in numerous genes that function at distinct stages of the metastatic
L Ren et al.
Nanotechnology, 26(28), 284001-284001 (2015-06-27)
The prospect for spatial imaging with mass spectroscopy at the level of the cell requires new means of cell extraction to conserve molecular structure. To this aim, we demonstrate a new laser extraction process capable of extracting intact biological entities