P2611
Pectinase from Aspergillus aculeatus
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
Sinonimo/i:
Pectinex® Ultra SPL
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Livello qualitativo
Attività specifica
≥3,800 units/mL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)