According to Section 7 of the SDS, the item should be stored at room temp.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 229.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 554.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Pirfenidone, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes), DMSO: >20 mg/mL
originator
Shionogi
SMILES string
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a post-operative eye drop in rabbits to analyse its antifibrotic effect to improve glaucoma filtration surgery
- as an anti-scarring agent to examine whether it affects the foreign body reaction after glaucoma drainage device (GDD) implantation in a rabbit
- to test its antifibrotic potential in primary cultures of human orbital fibroblasts (hOFs)
- as tumor necrosis factor (TNFα) inhibitor to study its effect in hypoxia
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes), DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Shionogi | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirfenidone
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What are storage conditions after receipt? I am unable to find in the website.
1 answer-