Vai a
S0447
SIS3
≥98% (HPLC), TGF-β1/ALK-5 phosphorylation inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(2E)-1-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-propenone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 372.00
CHF 316.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H27N3O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.99
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 316.20
Prezzo di listinoCHF 372.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SIS3, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)\C=C\c3c(-c4ccccc4)n(C)c5ncccc35
InChI
1S/C28H27N3O3.ClH/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31;/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3;1H/b12-11+;
InChI key
CDKIEBFIMCSCBB-CALJPSDSSA-N
Application
Sugar insensitive 3 (SIS3) has been used as smad3 inhibitor in various cells.
Biochem/physiol Actions
Sugar insensitive 3 (SIS3) promotes drug-induced apoptosis and hinders the function of adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) transporter (ABCB1) and ABCG2. It resensitizes ABCB1 and ABCG2 overexpressed in cancerous cells, which contributes to chemotherapeutics.
SIS3 is a novel specific inhibitor of TGF-β1/ALK-5 phosphorylation of Smad3
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0229A8736SML2257
SIS3 &#8805;98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S0447
SIS3
CIQ &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0229
CIQ
A12B4C3 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A8736
A12B4C3
IBR2 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2257
IBR2
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)