P1243
pT7-FLAG™-2 Expression Vector
Scegli un formato
CHF 392.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 392.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The C-terminal FLAG fusion protein may be detected using Monoclonal ANTI-FLAG?M2, Catalog Number
F3165, and purified using the ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Catalog Number A2220.
Vector Maps and Sequences
Componenti
- pT7-FLAG-2 Expression Vector, 10 μg (P6867) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
- pT7-FLAG-2-BAP Control Vector 1 μg ( P7117) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.