Y0001769
Pirfenidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pirfenidone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)