P0039
PHPS1 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-[1,5-dihydro-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-benzenesulfonic acid sodium salt hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
red
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1/C(C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=NN1C3=CC=CC=C3)=N/NC4=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C4.[Na+].O
InChI
1S/C21H15N5O6S.Na.H2O/c27-21-20(23-22-15-8-12-18(13-9-15)33(30,31)32)19(14-6-10-17(11-7-14)26(28)29)24-25(21)16-4-2-1-3-5-16;;/h1-13,22H,(H,30,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b23-20+;;
KLXUVMQUEDKCKG-JBKNFAMTSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.