D8417
4′,6-diamidino-2-fenilindolo
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC), suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC and TLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (coefficiente d’estinzione)
30 at 263 nm in H2O
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.