Key Documents
N6260
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
≥97%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3