Documenti
N1286
Sigma-Aldrich
Ninhydrin Spray Reagent
Sinonimo/i:
Ninhydrin Detection Spray
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.26
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Detects amino acids, amines and amino sugars.
Componenti
Contains 0.2% ninhydrin in ethanol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Kira D A Rienecker et al.
Genes, brain, and behavior, 19(1), e12571-e12571 (2019-04-02)
Imprinted genes are highly expressed in monoaminergic regions of the midbrain and their functions in this area are thought to have an impact on mammalian social behaviors. One such imprinted gene is Grb10, of which the paternal allele is generally