M8892
Maltitol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Dolcezza
0.9 × sucrose
Colore
white
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)