Vai a
F2552
Formestane
solid
Sinonimo/i:
4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, CGP-32349
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 226.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 226.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
InChI key
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Biochem/physiol Actions
Aromatase inhibitor used as an anti-cancer agent against estrogen-dependent tumors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PZ0006M6013A3009
Formestane solid
Sigma-Aldrich
F2552
Formestane
Exemestane ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0006
Exemestane
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)