Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 82.90 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 162.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 526.00 CHF 447.10 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description 50 mg/mL in DMSO | description powder |
| form powder | form - | form liquid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| solubility DMSO: soluble, 2 M NaOH: 50 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility 2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminopterin
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?