The M8185 plates, which are Greiner 651201, can be autoclaved. After autoclaving, it should be fine to grow E. coli samples in the wells.
M8185
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, V-bottom clear wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom clear wells
clear polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Greiner 651201
Volume massimo
340 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
335 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Are the M8185 plates autoclavable? Can they be used for growing cells?
1 answer-