Key Documents
CLS7007
Piastra multipozzetto a bassissima adesione Corning® Costar®
size 96 well, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: round bottom, clear
Confezionamento
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 7007
Misura
96 well
Area superficiale
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume pozzetto
330 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Pozzetti
96 wells
Colore
clear
Tipo di binding
(Ultra-Low Attachment)
Descrizione generale
Piastre multipozzetto ad adesione ultra-bassa Corning Costar
  • Le piastre ad adesione ultra-bassa sono dotate di uno strato di idrogel legato in modo covalente che inibisce efficacemente l′adesione cellulare.
  • La superficie riduce al minimo l′assorbimento delle proteine, l′attivazione degli enzimi e l′attivazione cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile.
  • I coperchi non reversibili con anelli di condensazione riducono la contaminazione.
  • Sono presenti codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti.
  • La base uniforme permette di impilare facilmente le piastre.
  • Il prodotto è sterilizzato mediante irradiazione gamma ed è certificato apirogeno.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Benjamin Izar et al.
Nature medicine, 26(8), 1271-1279 (2020-06-24)
Malignant abdominal fluid (ascites) frequently develops in women with advanced high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) and is associated with drug resistance and a poor prognosis1. To comprehensively characterize the HGSOC ascites ecosystem, we used single-cell RNA sequencing to profile ~11,000
Nina Marie Pedersen et al.
The Journal of cell biology, 219(8) (2020-06-02)
Cancer cells break tissue barriers by use of small actin-rich membrane protrusions called invadopodia. Complete invadopodia maturation depends on protrusion outgrowth and the targeted delivery of the matrix metalloproteinase MT1-MMP via endosomal transport by mechanisms that are not known. Here
Protocolli
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.