Vai a
CLS3603
Micropiastra in polistirene nera a 96 pozzetti Corning®
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
Micropiastre a 96 pozzetti, Piastre a 96 pozzetti, Piastre multiwell a 96 pozzetti, Piastre per microtitolazione a 96 pozzetti
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
48 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 665.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32110290
Material:
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), flat bottom clear , polystyrene , round clear wells
Size:
96 wells
CHF 665.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), flat bottom clear , polystyrene , round clear wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard
manufacturer/tradename
Corning 3603
packaging
case of 48, pkg of (individually wrapped)
technique(s)
cell culture: suitable
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • I fondi sono più sottili del 60% rispetto alle convenzionali piastre in polistirene; la fluorescenza dello sfondo è dunque inferiore e consente letture fino a 340 nm.
  • Pareti opache per impedire l′interferenza tra un pozzetto e l′altro
  • Il fondo piatto del pozzetto, otticamente trasparente, permette la visualizzazione diretta al microscopio
  • Può essere usato per strumenti di lettura sia dall′alto che dal basso
  • Fondi piatti con volume totale di 360 μL
  • Volumi di lavoro raccomandati tra 75 e 200 μL
  • Coperchi non rovesciabili con anelli di condensazione per ridurre la contaminazione
  • Sterilizzate con raggi gamma e certificate apirogene
  • Confezionate singolarmente
Application
Corning® 96-Well Black Polystyrene Microplate suitable for use in fluorescent and luminescent assays requiring minimal optical background.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS3601CLS3610CLS3631
description
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
description
flat bottom wells clear, black polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid
description
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
round clear wells, polystyrene , flat bottom clear , black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays)
material
polystyrene , flat bottom wells clear , black polystyrene , round clear wells
material
white polystyrene (TC-Treated), flat bottom clear , round clear wells
material
black polystyrene , round clear wells, flat bottom clear
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
surface area
-
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
surface area
-
packaging
pkg of (individually wrapped), case of 48
packaging
case of 100, bag of 25
packaging
-
packaging
-
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)