M7815
Anti-MDM2 antibody ,Mouse monoclonal
clone HDM2-323, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ACTFS, Anti-HDMX, Anti-LSKB, Anti-hdm2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HDM2-323, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL (whole cell extract of 293T cells transfected with human MDM2)
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3