Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
Immunogen
Application
Epigenetica & funzione nucleare
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare MDM2 in tessuto di cancro della prostata umano.
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lisato di cellule A431
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare MDM2 in 10 µg di lisato di cellule A431.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone IF2, monoclonal | clone 2A10, monoclonal | clone 1A7, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c