M7195
Anti-MO25 (C-terminus)
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAB39, Anti-CGI-66, Anti-Calcium binding protein 39
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human MO25 and PC12 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAB39(51719)
mouse ... Cab39(12283)
rat ... Cab39(301574)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico