Vai a
D4772
Blue Dextran
BioReagent
Sinonimo/i:
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.50
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 57.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~2,000,000
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
General description
Blue dextran is a derivative of dextran and a high molecular weight glucose polymer.
Application
Blue Dextran has been used as a single-phase fluid dye in the mass flow capability of hollow microneedle (HMN). It has also been used as a standard in gel filtration chromatography.
Biochem/physiol Actions
Blue dextran is used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography and molecular weight markers. Blue dextran has been used to study Alzheimer′s disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D57519000803714
Blue Dextran BioReagent
Sigma-Aldrich
D4772
Blue Dextran
Blue Dextran Void volume marker for gel filtration columns.
Sigma-Aldrich
D5751
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90008
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
03714
Blue Dextran
description
BioReagent
description
Void volume marker for gel filtration columns.
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 20,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
mol wt
~2,000,000
mol wt
2,000,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 20,000
packaging
vial of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)