Documenti
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1OC(CO)C(O)C1O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanolo