M2521
IgM, Lambda from murine myeloma
clone MOPC 104E, ascites fluid, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Mouse IgM-λ
Scegli un formato
CHF 233.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 233.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
MOPC 104E, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?