Documenti
I8260
Sigma-Aldrich
IgM
reagent grade, ~95% (HPLC), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IgM umana
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Coniugato
unconjugated
Grado
reagent grade
Saggio
~95% (HPLC)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Negli esseri umani esistono cinque classi di immunoglobuline. Di queste, l′imunoglobulina M (IgM) è una proteina ad alto peso molecolare con cinque o sei subunità. I monomeri dell′IgM sono costituiti da due catene pesanti e due catene leggere collegate da un ponte disolfuro. Nel siero umano la concentrazione dei monomeri di IgM è bassa. Ha un elevato contenuto di carboidrati, pari a circa il 12%. È la prima immunoglobulina che si produce nei neonati.
Gli anticorpi IgM sono presenti nel siero come pentameri e vengono prodotti in risposta agli antigeni.
La purificazione dell′IgM da siero umano avviene con tecniche di precipitazione e filtrazione su gel da siero umano normale. Con procedure HPLC si determina una purezza dell′immunoglobulina almeno del 95%.
Applicazioni
La IgM umana purificata può essere usata come antigene di riferimento, standard, agente di bloccaggio o proteina di rivestimento in diversi immunosaggi, incluso ELISA, dot immunobinding, western immunoblotting, immunodiffusione e immunoelettroforesi. Altre applicazioni includono i materiali di partenza per la preparazione di immunogeni e immunoadsorbenti in fase solida. L′IgM da siero umano è stata usata come standard in ELISA (100 μg/mL) e nel saggio dot blot. Nei saggi di legame dell′IgM sono state usate concentrazioni dell′anticorpo comprese tra 200 μg/mL e 1 mg/mL.
L′IgM da siero umano è stata usata:
  • nel saggio di inibizione ELISA
  • nell′immunofissazione
  • come standard MW (peso molecolare)
  • nel saggio di legame dell′IgM
  • per confermare le deplezione di immunoglobuline
Azioni biochim/fisiol
Nella sua forma monomerica, l′immunoglobulina M (IgM) agisce come parte specifica per l′antigene del recettore per l′antigene dei linfociti B, sulla superficie di questi ultimi non stimolati. La molecole di IgM polimerica agiscono anche come importanti attivatori della classica cascata del complemento. L′IgM è essenziale nell′agglutinazione e nelle reazioni citolitiche.
Stato fisico
Soluzione in 0,05 M di Tris-HCl, 0,2 M di cloruro di sodio, pH 8,0, contenente 15 mM di sodio azide.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. Se si osserva una lieve torbidità dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugare la soluzione per chiarificarla prima dell′uso.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Isabelle Leduc et al.
Infection and immunity, 77(2), 657-666 (2008-11-19)
Resisting the bactericidal activity of naturally occurring antibodies and complement of normal human serum is an important element in the evasion of innate immunity by bacteria. In the gram-negative mucosal pathogen Haemophilus ducreyi, serum resistance is mediated primarily by the
Selection of mimotopes of the cell surface adhesion molecule Mel-CAM from a random pVIII-28aa phage peptide library.
Hafner C, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 119(4), 865-869 (2002)
Localization of the domains of the Haemophilus ducreyi trimeric autotransporter DsrA involved in serum resistance and binding to the extracellular matrix proteins fibronectin and vitronectin.
Leduc I, et al.
Infection and Immunity, 77(2), 657-666 (2009)
L Rydberg et al.
Xenotransplantation, 5(2), 105-110 (1998-12-16)
A quantitative ELISA technique for determination of human anti-pig xenoantibody number in serum samples has been established using pig lymphocytes and pig/rabbit erythrocytes as target cells and a pool of serum from human blood group AB donors. The number of
Apolline Salama et al.
Transplantation, 101(10), 2501-2507 (2017-02-16)
Polyclonal antihuman thymocyte rabbit IgGs (antithymocyte globulin [ATG]) are popular immunosuppressive drugs used to prevent or treat organ or bone-marrow allograft rejection, graft versus host disease, and autoimmune diseases. However, animal-derived glycoproteins are also strongly immunogenic and rabbit ATG induces