M2070
Merbarone
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-(N-Phenylcarbamoyl)-2-thiobarbituric acid, NSC-336628
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(=S)NC(=O)C1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5,7H,(H,12,15)(H2,13,14,16,17,18)
JARCFMKMOFFIGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.