445800
Merbarone
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Merbarone, 5-(N-Phenylcarboxamido)-2-thiobarbituric Acid, NSC-336628
Scegli un formato
CHF 138.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 138.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Merbarone, A cell-permeable anticancer drug that inhibits the catalytic activity of topoisomerase II (topo II) without damaging DNA or stabilizing DNA-topo II cleavable complexes.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - UV7714625
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
faint pink
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1nc(c(c(n1)O)C(=O)Nc2ccccc2)O
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5H,(H,12,15)(H3,13,14,16,17,18)
GFYRZTLCYQQVHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Catalytic activity of topoisomerase II
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Drake, F.H., et al. 1989. Cancer Res.49, 2578.
Brewer, A.D., et al. 1985. Biochem. Pharmacol.34, 2047.
WGK 3