63036
Cloruro di magnesio
BioUltra, for molecular biology, ~0.025 M in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Concentrazione
~0.025 M in H2O
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)