M0135
Myristoyl-DL-carnitine chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C21H42NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3,(H,23,24);1H
CDEZWHYFAXNHSK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)