LPDL001
Laminin/Poly-D-lysine Coating Solution
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Sinonimo/i:
Attachment Factors, Coating mix, Laminin, PDL, Poly-D-lysine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Attachment and spreading of a variety of cell types
- Enhancement of neuronal cell attachment to plastic and glass
- Support of neurite outgrowth
- Suitable for use with serum-free or reduced -serum cultures
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Poly-D-lysine hydrobromide molecular weight is 70,000-150,000 Da, a positively charged amino acid polymer.
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.