L6135
Lectina da Arachis hypogaea (arachide)
biotin conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Agglutinina dell’arachide, PNA
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
biotin conjugate
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
PM
120 kDa
Composizione
Protein, ≥80% Lowry
Grado di funzionalizzazione
~3 mol biotin per mol protein
tecniche
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Solubilità
water: 1.00-1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in enzyme-linked micro plate assay to detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
- in Immunohistochemical double staining
- Immunohistochemical double staining for the detection of germinal centers
- in enzyme-linked microplate assayto detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
Azioni biochim/fisiol
WGK 3