D7008
Dihydroethidium
≥95% purity, powder
Sinonimo/i:
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dihydroethidium, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
pink to very dark red
Solubilità
chloroform: 20 mg/mL
Fluorescenza
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells)
λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Linkage
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.