L4794
Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Lysyl Oxidase Antibody, Lysyl Oxidase Antibody - Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit, Anti-LOX, Anti-Protein lysine 6-oxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LOX
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LOX(4015)
mouse ... Lox(16948) , Lox(24914)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)