Documenti fondamentali
ABT112
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-lisil ossidasi (LOX)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein-lysine 6-oxidase, Lysyl oxidase
Scegli un formato
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LOX(4015)
Descrizione generale
La lisil ossidasi (protein-lisina 6-ossidasi; LOX) è un componente della famiglia delle lisil ossidasi e un prodotto del gene LOX. È un enzima ossidativo della matrice extracellulare con il dominio catalitico LOX sull′estremità C-terminale. In presenza di rame, la lisil ossidasi rimuove gruppi amminici dai residui lisinici dei substrati, tra i quali il precursore del collagene e dell′elastina. Questa reazione di deamminazione genera residui di lisina reattivi che possono interagire con specie similmente attivate a formare legami crociati covalenti. La lisil ossidasi si trova prevalentemente in rene, pancreas, cuore, muscolatura scheletrica e placenta. Lisil ossidasi difettive sono implicate nella cutis laxa autosomica recessiva di tipo 1. Altri studi hanno suggerito che la lisil ossidasi possa essere coinvolta anche nella segnalazione intracellulare e possa funzionare come oncosoppressore.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla lisil ossidasi (LOX).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:100 di un lotto rappresentativo ha rilevato la lisil ossidasi (LOX) in cellule di adenocarcinoma di tessuto prostatico umano.
Questo anticorpo anti-lisil ossidasi (LOX) è stato sviluppato per saggi di Western blotting e IHC(P).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su estratto nucleare di cellule NIH/3T3.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la lisil ossidasi (LOX) in 10 µg di estratto nucleare di cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~46 kDa
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Targeting the LOX/hypoxia axis reverses many of the features that make pancreatic cancer deadly: inhibition of LOX abrogates metastasis and enhances drug efficacy.
Miller, BW; Morton, JP; Pinese, M; Saturno, G; Jamieson, NB; McGhee, E; Timpson, P; Leach et al.
EMBO Molecular Medicine null
Rolf Schreckenberg et al.
Frontiers in physiology, 8, 556-556 (2017-08-22)
Purpose: According to the current therapeutic guidelines of the WHO physical activity and exercise are recommended as first-line therapy of arterial hypertension. Previous results lead to the conclusion, however, that hearts of spontaneously hypertensive rats (SHR) with established hypertension cannot
Heyong Yin et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(3), 034107-034107 (2018-02-09)
Thermosensitive hydrogels have been studied for potential application as promising alternative cell carriers in cell-based regenerative therapies. In this study, a thermosensitive butane diisocyanate (BDI)-collagen hydrogel (BC hydrogel) was designed as an injectable cell delivery carrier of tendon stem/progenitor cells
Masaru Kaku et al.
Journal of cellular physiology, 231(4), 926-933 (2015-09-19)
Type I collagen, a major extracellular component of the periodontal ligament (PDL), is post-translationally modified by a series of specific enzymes. Among the collagen-modifying enzymes, lysyl oxidase (LOX) is essential to initiate collagen cross-linking and lysyl hydroxylases (LHs) to regulate
Wenqian Fang et al.
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 222, 28-40 (2020-05-22)
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is a severe form of nonalcoholic fatty liver disease characterized by fat accumulation and inflammation in liver. Yet, the mechanistic insight and diagnostic and therapeutic options of NASH remain incompletely understood. This study tested the roles of